Aluminiumoxid, Nano-Pulver <50 nm (TEM), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
544833-10G 544833-50G
SIAL544833-10GEA 35.7 EUR
SIAL544833-10G SIAL544833-50G
Aluminiumoxid, Nano-Pulver <50 nm (TEM), Sigma-Aldrich®
Aluminium oxide
Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2045 °C
Dichte: 3.94 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH-Nummer: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355