Aluminiumoxid Katalysatorträger SiO₂-arm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
44849.A1
44849.A7
44849.A1EA
214
EUR
44849.A1
44849.A7
Aluminiumoxid Katalysatorträger SiO₂-arm
Aluminium oxide
Physical Form: 3 mm Spheres
MDL No.: MFCD00003424
Formel:
Al₂O₃ Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2045 °C Dichte: 3.94 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS-Nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH-Nummer: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |