Aluminiumoxid ≥99,7%, verschmolzenes Isolierpulver ∼ 180 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
33199.A1
33199.A7
33199.A1EA
102
EUR
33199.A1
33199.A7
Aluminiumoxid ≥99,7%, verschmolzenes Isolierpulver ∼ 180 µm
Aluminium oxide
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Physical Form: ≈180 micron
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003424
Used in dry filling for thermal insulation of electrical furnaces.
Formel:
Al₂O₃ Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2045 °C Dichte: 3.94 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS-Nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH-Nummer: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |