Aluminiumoxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
212250250 212251000
ACRO212250250EA 95.6 EUR
ACRO212250250 ACRO212251000
Aluminiumoxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Aluminium oxide
Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2977 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 2030 °C
Dichte: 3,97 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH-Nummer: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %