Bornitrid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

255475-250G 255475-50G
SIAL255475-250GEA 631 EUR
SIAL255475-250G SIAL255475-50G
Bornitrid, Sigma-Aldrich®
Boron nitride
Formel: BN
Schmelzpunkt: 2527 °C
Dichte: 2,15 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011317
CAS-Nummer: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 13,01336

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR