Bornitrid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
43773.22 43773.14 43773.36
43773.22EA 180 EUR
43773.22 43773.14 43773.36
Bornitrid
Boron nitride
Physical Form: Paste Density: 1.40 MDL No.: MFCD00011317
Resistance against molten metals and salts, high thermal conductivity and dielectric strength
Formel: BN
Schmelzpunkt: 2527 °C
Dichte: 1,40
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011317
CAS-Nummer: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 13,01336