Indium(III)iodid, wasserfrei ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11854.04 11854.09 11854.18
11854.04EA 115 EUR
11854.04 11854.09 11854.18
Indium(III)iodid, wasserfrei ≥99,999% (Metall-Basis)
Indium(III)iodid
Purity: 99.999% CAS No.: 13510-35-5 Molecular Formula: I3In Formula Weight: 495.53 Physical Form: Crystalline Density: 4.69 Appearance: Yellow to brown Melting Point: 210° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016151
Formel: I₃In
Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210 °C
Dichte: 4,69
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016151
CAS-Nummer: 13510-35-5
EINECS: 236-839-6
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III