Indium(III)iodid 99.998% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
316010010 316010050 316010250
ACRO316010010EA 51.7 EUR
ACRO316010010 ACRO316010050 ACRO316010250
Indium(III)iodid 99.998% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Indium(III)iodid
Formel: I₃In
Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210 °C
Dichte: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016151
CAS-Nummer: 13510-35-5
EINECS: 236-839-6
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Powder or crystals
Titration Complexometric 22.7 to 23.5 % (In)
Total trace metal impurities ≤0.002 %