Aluminiumfluorid, wasserfrei ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Aluminum fluoride
44435.09 44435.18 44435.30
44435.09EA 133 EUR
44435.09 44435.18 44435.30
Aluminiumfluorid, wasserfrei ≥99,99% (Metall-Basis)
Aluminium fluoride
Purity: 99.99% CAS No.: 7784-18-1 Molecular Formula: AlF3 Formula Weight: 83.98 Physical Form: Powder Density: 2.882 Melting Point: 1291° subl. Merck Reference: 14,339 MDL No.: MFCD00003426
Formel: AlF₃
Molekulargewicht: 83.98 g/mol
Schmelzpunkt: 1291 °C (Subl.)
Dichte: 2.882
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003426
CAS-Nummer: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1
UN-Nummer: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 14,339