Aluminiumfluorid, wasserfrei ≥99,5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
36335.14 36335.22 36335.06
36335.14EA 460 EUR
36335.14 36335.22 36335.06
Aluminiumfluorid, wasserfrei ≥99,5%
Aluminium fluoride
Purity: 99.5% CAS No.: 7784-18-1 Molecular Formula: AlF3 Formula Weight: 83.98 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 2.882 Melting Point: 1291° subl. Merck Reference: 14,339 MDL No.: MFCD00003426
For vacuum deposition
Formel: AlF₃
Schmelzpunkt: 1291 °C (Subl.)
Dichte: 2,882
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003426
CAS-Nummer: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,339