Indium(I)chlorid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
10707.06
10707.14
10707.06EA
328
EUR
10707.06
10707.14
Indium(I)chlorid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Indium(I)chlorid
Purity: 99.999%
CAS No.: 13465-10-6
Molecular Formula: InCl
Formula Weight: 150.27
Physical Form: Crystalline Lump
Density: 4.19
Melting Point: ca 225°
Boiling Point: 608°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00148875
Formel:
InCl Siedepunkt: 608 °C Schmelzpunkt: ∼225 °C Dichte: 4,19 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00148875 CAS-Nummer: 13465-10-6 EINECS: 236-693-3 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,III |