Silica gel, functionalized, Aluminum chloride 1,5 mmol/g 40-63 μm, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
Application: Silica-bound Lewis acid. Catalyst for Friedel-Crafts reactions.
Extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
Particle size: 40-63 μm
Pore size: 60 Å pore size
Surface area: 500 m2/g
Siedepunkt:
180 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 180 - 181 °C Dichte: liquid 1,31 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
EINECS:
231-208-1 ADR: 8,II Merck Index: 13,00335 |