Aluminiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Aluminum chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
449598-25G 449598-5G
SIAL449598-25GEA 238 EUR
SIAL449598-25G SIAL449598-5G
Aluminiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Aluminiumchlorid
Formel: AlCl₃
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 180…181 °C
Dichte: liquid 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003422
CAS-Nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN-Nummer: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335