Aluminiumchlorid, wasserfrei ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Aluminum chloride
44470.06 44470.14 44470.22
44470.06EA 90.5 EUR
44470.06 44470.14 44470.22
Aluminiumchlorid, wasserfrei ≥99,999% (Metall-Basis)
Aluminiumchlorid
Purity: 99.999% CAS No.: 7446-70-0 Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Physical Form: -10 Mesh Density: 2.44 pH: 2,4 Melting Point: 190° subl Merck Reference: 14,337 UN No.: 1726 MDL No.: MFCD00003422
Formel: AlCl₃
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 190 °C (subl.)
Dichte: 2.44
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003422
CAS-Nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN-Nummer: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 14,337