Bortribromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
419508-100G 419508-500G
SIAL419508-100GEA 128 EUR
SIAL419508-100G SIAL419508-500G
Bortribromid, Sigma-Aldrich®
Bortribromid
Formel: BBr₃
Siedepunkt: 91.2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 2.645 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011312
CAS-Nummer: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN-Nummer: 2692
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01337