Aluminiumbromid ≥99,997% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Aluminum bromide
89065.06 89065.14
89065.06EA 80.1 EUR
89065.06 89065.14
Aluminiumbromid ≥99,997% (Metall-Basis)
Aluminium bromide
Purity: 99.997% CAS No.: 7727-15-3 Molecular Formula: AlBr3 Formula Weight: 266.71 Physical Form: Crystalline Density: 3.21 Appearance: White to orange Odour: Pungent Melting Point: 97.5° Boiling Point: 265° Merck Reference: 14,332 UN No.: 1725 MDL No.: MFCD00003421
Formel: AlBr₃
Siedepunkt: 265 °C
Schmelzpunkt: 97.5 °C
Dichte: 3.21
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003421
CAS-Nummer: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN-Nummer: 1725
ADR: 8,II
Merck Index: 14,332