Magnesiumsulfat Hydrat, enthält 3 bis 4 Mol Wasser 99% (Trockenmasse), reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
196850010 196850025 196850100
ACRO196850010EA 38.9 EUR
ACRO196850010 ACRO196850025 ACRO196850100
Magnesiumsulfat Hydrat, enthält 3 bis 4 Mol Wasser 99% (Trockenmasse), reinst
Magnesiumsulfat Hydrat
Formel: MgSO₄·nH₂O
Molekulargewicht: 120.37 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: 1124 °C (Zers.)
Dichte: 2.66 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149787
CAS-Nummer: 22189-08-8
EINECS: 231-298-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 % (On dried substance)
Loss on drying 26 % to 32 % (400 to 500 °C)
Acidity/alkalinity Passes test
Chloride (Cl) ≤400 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm