Magnesiumsulfat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

203726-125G 203726-25G
SIAL203726-125GEA 1010 EUR
SIAL203726-125G SIAL203726-25G
Magnesiumsulfat, Sigma-Aldrich®
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Molekulargewicht: 120.37 g/mol
Schmelzpunkt: 1127
Dichte: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR