Magnesiumsulfat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06067.1000
1.06067.9025
1.06067.1000EA
328
EUR
1.06067.1000
1.06067.9025
Magnesiumsulfat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Magnesium sulphate
Formel:
MgSO₄ Molekulargewicht: 120.37 g/mol Schmelzpunkt: 1127 Dichte: 2.65 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011110 CAS-Nummer: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 12,05731 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 300 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 120.37 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Density | 2.66 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.9 (50 g/l, H2O, 25 °C) |