Magnesiumsulfat, wasserfrei ≥98%
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
0215013691 0215013690
ICNA0215013691EA 119 EUR
ICNA0215013691 ICNA0215013690
Magnesiumsulfat, wasserfrei ≥98%
Magnesium sulphate
Soluble in water.
Formel: MgSO₄
Molekulargewicht: 120.37 g/mol
Schmelzpunkt: 1127
Dichte: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM