Calciumsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
255696-10G 255696-50G
SIAL255696-10GEA 165 EUR
SIAL255696-10G SIAL255696-50G
Calciumsulfat, Sigma-Aldrich®
Calcium sulphate
Formel: CaO₄S
Molekulargewicht: 136.14 g/mol
Schmelzpunkt: 1350
Dichte: 2.964 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711