Calciumsulfat, wasserfrei ≥99,993% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
11116.04
11116.09
11116.18
11116.04EA
59.4
EUR
11116.04
11116.09
11116.18
Calciumsulfat, wasserfrei ≥99,993% (Metall-Basis), Puratronic®
Calcium sulphate
Purity: 99.993%
CAS No.: 7778-18-9
Molecular Formula: CaO4S
Formula Weight: 136.14
Physical Form: Powder
Density: 2.960
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1450°
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formel:
CaO₄S Molekulargewicht: 136.14 g/mol Schmelzpunkt: 1450 °C Dichte: 2.960 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010912 CAS-Nummer: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 14,1706 |