Calciumsulfat, wasserfrei 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
217521000
217520025
217520100
217525000
ACRO217521000EA
32.6
EUR
ACRO217521000
ACRO217520025
ACRO217520100
ACRO217525000
Calciumsulfat, wasserfrei 99%, rein
Calcium sulphate
Formel:
CaO₄S Molekulargewicht: 136.14 g/mol Schmelzpunkt: 1450 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149624 CAS-Nummer: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 13,01711 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white Crystalline powder |
Assay | ≥98.5 % |