Bariumsulfid ≥99,7% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Barium(II) sulphide
12848.09
12848.18
12848.09EA
107
EUR
12848.09
12848.18
Bariumsulfid ≥99,7% (Metall-Basis)
Barium sulphide
Purity: 99.7%
CAS No.: 21109-95-5
Molecular Formula: BaS
Formula Weight: 169.40
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 4.25
Appearance: Pale gray to yellow
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: 1200°
Merck Reference: 14,995
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00014192
Formel:
BaS Molekulargewicht: 169.4 g/mol Schmelzpunkt: 1200 °C Dichte: 4.25 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014192 CAS-Nummer: 21109-95-5 EINECS: 244-214-4 UN-Nummer: 3134 ADR: 4.3 III Merck Index: 14,995 |