Calciumhydroxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
450146-25G
450146-5G
SIAL450146-25GEA
306
EUR
SIAL450146-25G
SIAL450146-5G
Calciumhydroxid, Sigma-Aldrich®
Calciumhydroxid
Formel:
Ca(OH)₂ Schmelzpunkt: 550 °C Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010901 CAS-Nummer: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 UN-Nummer: 3262 ADR: 8,III Merck Index: 13,01675 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...