Calciumhydroxid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12650.0B A12650.0I A12650.30
A12650.0BEA 35.9 EUR
A12650.0B A12650.0I A12650.30
Calciumhydroxid 95%
Calciumhydroxid
Formel: Ca(OH)₂
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 2,24
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN-Nummer: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1673