Calciumhydroxid 95+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
403850010 403850025
ACRO403850010EA 70.6 EUR
ACRO403850010 ACRO403850025
Calciumhydroxid 95+% ACS
Calciumhydroxid
Formel: Ca(OH)₂
Siedepunkt: 2850 °C
Schmelzpunkt: 580 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration with HCl ≤3.0 % (CaCO3)
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Magnesium (Mg) ≤5000 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Strontium (Sr) ≤500 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤30 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in HCl)