Magnesiumoxid schwer 98,0-100,5% (durch Komplexometrie auf entzüdeter Basis), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.05867.1000 1.05867.9029
1.05867.1000EA 292 EUR
1.05867.1000 1.05867.9029
Magnesiumoxid schwer 98,0-100,5% (durch Komplexometrie auf entzüdeter Basis), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Magnesiumoxid
Formel: MgO
Siedepunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2800 °C
Dichte: 3,58 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 12,05713