Magnesiumoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
549649-25G 549649-5G
SIAL549649-25GEA 442 EUR
SIAL549649-25G SIAL549649-5G
Magnesiumoxid, Sigma-Aldrich®
Magnesiumoxid
Formel: MgO
Siedepunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2800 °C
Dichte: 3,58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700