Magnesiumoxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

529699-10G 529699-50G
SIAL529699-10GEA 148 EUR
SIAL529699-10G SIAL529699-50G
Magnesiumoxid, Sigma-Aldrich®
Magnesiumoxid
Formel: MgO
Siedepunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2800 °C
Dichte: 3,58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR