Magnesiumoxid ≥99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) -325 mesh
Lieferant: Merck
Synonyme: Magnesia usta
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
342793-1KG 342793-250G
SIAL342793-1KGEA 362 EUR
SIAL342793-1KG SIAL342793-250G
Magnesiumoxid ≥99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) -325 mesh
Magnesiumoxid
Formel: MgO
Molekulargewicht: 40.3 g/mol
Siedepunkt: 3600
Schmelzpunkt: 2800
Dichte: 3.58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700