Magnesiumoxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Magnesia usta

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

203718-25G 203718-5G
SIAL203718-25GEA 325 EUR
SIAL203718-25G SIAL203718-5G
Magnesiumoxid, Sigma-Aldrich®
Magnesiumoxid
Formel: MgO
Molekulargewicht: 40.3 g/mol
Siedepunkt: 3600
Schmelzpunkt: 2800
Dichte: 3.58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR