Magnesiumoxid ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Magnesia usta
43196.22
43196.14
43196.22EA
435
EUR
43196.22
43196.14
Magnesiumoxid ≥99,95% (Metall-Basis)
Magnesiumoxid
Purity: 99.95%
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: 3-6mm Fused Lump
Density: 3.58
Refractive Index: 1.736
Odour: Odourless
Melting Point: 2852°
Boiling Point: 3600°
Merck Reference: 14,5677
MDL No.: MFCD00011109
For vacuum deposition
Formel:
MgO Molekulargewicht: 40.3 g/mol Siedepunkt: 3600 °C Schmelzpunkt: 2852 °C Dichte: 3.58 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS-Nummer: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 14,5677 |