Magnesiumoxid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Magnesia usta
43186.22
43186.14
43186.36
43186.22EA
798
EUR
43186.22
43186.14
43186.36
Magnesiumoxid ≥99,99% (Metall-Basis)
Magnesiumoxid
Purity: 99.99%
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: Powder
Density: 3.58
Refractive Index: 1.736
Sensitivity: Air Sensitive
Odour: Odourless
Melting Point: 2852°
Boiling Point: 3600°
Merck Reference: 14,5677
MDL No.: MFCD00011109
Formel:
MgO Siedepunkt: 3600 °C Schmelzpunkt: 2852 °C Dichte: 3.58 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS-Nummer: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 14,5677 |