Bariumoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
554847-25G
554847-5G
SIAL554847-25GEA
208
EUR
SIAL554847-25G
SIAL554847-5G
Bariumoxid, Sigma-Aldrich®
Barium oxide
Formel:
BaO Siedepunkt: ∼2000 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼1920 °C Dichte: ∼5.72 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003453 CAS-Nummer: 1304-28-5 EINECS: 215-127-9 UN-Nummer: 1884 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,01015 |