Magnesiumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
394599-25G 394599-5G
SIAL394599-25GEA 284 EUR
SIAL394599-25G SIAL394599-5G
Magnesiumiodid, Sigma-Aldrich®
Magnesiumiodid
Formel: MgI₂
Schmelzpunkt: 637 °C
Dichte: 3.89 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00049485
CAS-Nummer: 10377-58-9
EINECS: 233-825-1
Merck Index: 12,05707