Bariumiodid, wasserfrei ≥99,995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Perlen −10 mesh, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ100
413615-25G 413615-5G
SIAL413615-25GEA 976 EUR
SIAL413615-25G SIAL413615-5G
Bariumiodid, wasserfrei ≥99,995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Perlen −10 mesh, Sigma-Aldrich®
Bariumiodid
Formel: BaI₂
Schmelzpunkt: 714 °C
Dichte: 5.15 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003452
CAS-Nummer: 13718-50-8
EINECS: 237-276-9
UN-Nummer: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01009