Calciumhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
21170-100G-F
21170-25G-F
21170-500G-F
SIAL21170-100G-FEA
143
EUR
SIAL21170-100G-F
SIAL21170-25G-F
SIAL21170-500G-F
Calciumhydrid, Sigma-Aldrich®
Calciumhydrid
Formel:
H₂Ca Schmelzpunkt: 816 °C Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010897 CAS-Nummer: 7789-78-8 EINECS: 232-189-2 UN-Nummer: 1404 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,01674 |