Calciumhydrid ∼92%, grobes Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A16242.0B A16242.18 A16242.30 AB109929.0250
A16242.0BEA 657 EUR
A16242.0B A16242.18 A16242.30 ABCRAB109929.0250
Calciumhydrid ∼92%, grobes Pulver
Calciumhydrid
Purity: 92% CAS No.: 7789-78-8 Molecular Formula: CaH2 Formula Weight: 42.10 Odour: Odourless Melting Point: 600° dec. UN No.: 1404 MDL No.: MFCD00010897
Formel: H₂Ca
Schmelzpunkt: 600 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,900
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010897
CAS-Nummer: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN-Nummer: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,1672