Bariumchromat ≥99,995% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11124.06 11124.14
11124.06EA 72.6 EUR
11124.06 11124.14
Bariumchromat ≥99,995% (Metall-Basis), Puratronic®
Barium chromate
Purity: 99.998% CAS No.: 10294-40-3 Molecular Formula: BaCrO4 Formula Weight: 253.33 Physical Form: Powder Density: 4.50 Appearance: Yellow Odour: Odourless Merck Reference: 14,972 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00014180
Formel: BaCrO₄
Molekulargewicht: 253.32 g/mol
Schmelzpunkt: 1400
Dichte: 4.50
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014180
CAS-Nummer: 10294-40-3
EINECS: 233-660-5
UN-Nummer: 1479
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,972