Schweres Magnesiumkarbonat schwer, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Magnesium carbonate hydroxide, Magnesium carbonate basic, heavy

413405000 413400025 413400100
ACRO413405000EA 43.9 EUR
ACRO413405000 ACRO413400025 ACRO413400100
Schweres Magnesiumkarbonat schwer, reinst
Schweres Magnesiumkarbonat
Formel: CH₂Mg₂O₅
Dichte: 3,03 g/cm³ (16 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011107
CAS-Nummer: 39409-82-0
EINECS: 208-915-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Titration Complexometric 40 to 45 % (MgO)
Loss on calcination 55 % to 60 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR