Bariumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
202711-100G
202711-25G
SIAL202711-100GEA
455
EUR
SIAL202711-100G
SIAL202711-25G
Bariumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Barium carbonate
Formel:
BaCO₃ Molekulargewicht: 197.34 g/mol Schmelzpunkt: 1350 Dichte: 3.89 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003448 CAS-Nummer: 513-77-9 EINECS: 208-167-3 UN-Nummer: 1564 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,00972 |