Bariumcarbonat 99,0-101,0% ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

36236.36 36236.A1 36236.D3
36236.36EA 94 EUR
36236.36 36236.A1 36236.D3
Bariumcarbonat 99,0-101,0% ACS
Barium carbonate

Purity: 99.0-101.0% CAS No.: 513-77-9 Molecular Formula: BaCO3 Formula Weight: 197.35 Physical Form: Powder Density: 4.43 Melting Point: 811° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,969 MDL No.: MFCD00003448

Formel: BaCO₃
Molekulargewicht: 197.34 g/mol
Siedepunkt: Zersetzung
Schmelzpunkt: 811 °C
Dichte: 4.43
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003448
CAS-Nummer: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN-Nummer: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,969

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR