Bariumperchlorat, wasserfrei 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
221271000
221275000
ACRO221271000EA
64.8
EUR
ACRO221271000
ACRO221275000
Bariumperchlorat, wasserfrei 99%, reinst
Barium perchlorate
Formel:
Ba(ClO₄)₂ Schmelzpunkt: 505 °C Dichte: 3,2 g/cm³ Flammpunkt: (geschlossener Tiegel) |
MDL Number:
MFCD00003440 CAS-Nummer: 13465-95-7 EINECS: 236-710-4 UN-Nummer: 1447 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,01016 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤1000 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Nickel (Ni) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.1 % (in water) |