Calciumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
M-Clarity™ quality level = MQ200
499609-10G 499609-1G
SIAL499609-10GEA 329 EUR
SIAL499609-10G SIAL499609-1G
Calciumchlorid, Sigma-Aldrich®
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 772 °C
Dichte: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH-Nummer: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659