Bariumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
342920-10G 342920-250G 342920-50G
SIAL342920-10GEA 55.6 EUR
SIAL342920-10G SIAL342920-250G SIAL342920-50G
Bariumchlorid, Sigma-Aldrich®
Barium chloride
Formel: BaCl₂
Molekulargewicht: 208.24 g/mol
Siedepunkt: 1560
Schmelzpunkt: ∼963 °C
Dichte: 2.33 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN-Nummer: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00998