Bariumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
202738-100G 202738-25G 202738-5G
SIAL202738-100GEA 567 EUR
SIAL202738-100G SIAL202738-25G SIAL202738-5G
Bariumchlorid, Sigma-Aldrich®
Barium chloride
Formel: BaCl₂
Molekulargewicht: 208.24 g/mol
Siedepunkt: 1560
Schmelzpunkt: ∼963 °C
Dichte: 2.33 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN-Nummer: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00998