Magnesiumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ100
495093-1G 495093-5G
SIAL495093-1GEA 154 EUR
SIAL495093-1G SIAL495093-5G
Magnesiumbromid, Sigma-Aldrich®
Magnesium bromide
Formel: Br₂Mg
Schmelzpunkt: 700 °C
Dichte: 3.72 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011105
CAS-Nummer: 7789-48-2
EINECS: 232-170-9
Merck Index: 12,05695