Calciumbromid, ultra trocken ≥99,978% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
Purity: 99.978%
CAS No.: 7789-41-5
Molecular Formula: Br2Ca
Formula Weight: 199.90
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.353
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 806-812°
Merck Reference: 14,1654
MDL No.: MFCD00010902
Formel:
Br₂Ca Siedepunkt: 806…812 °C Schmelzpunkt: 730 °C Dichte: 3,353 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010902 CAS-Nummer: 7789-41-5 EINECS: 232-164-6 Merck Index: 14,1654 |