Bariumbromid, ultra trocken ≥99,998% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
35678.03 35678.06
35678.03EA 92.7 EUR
35678.03 35678.06
Bariumbromid, ultra trocken ≥99,998% (Metall-Basis)
Barium bromide
Purity: 99.998% CAS No.: 10553-31-8 Molecular Formula: BaBr2 Formula Weight: 297.14 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.781 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 850° Merck Reference: 14,968 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00003444
Formel: BaBr₂
Siedepunkt: 1835 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 850 °C
Dichte: 4,781
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003444
CAS-Nummer: 10553-31-8
EINECS: 234-140-0
UN-Nummer: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,968